Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y tubos para inmunoensayos
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polietileno
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
Tipo de producto:
Tapones y tubos para inmunoensayos
Tapón
Para utilizar con (equipo):
11mm (D.E.) Tubos
12mm (D.E.) Tubos
15mm (D.E.) Tubos
Tubo para inmunoanálisis
Tamaño de la unidad:
1200 PCS
1800 PCS
2400 PCS
3000 PCS
3600 PCS
paquete de 3000
Description
Reproduzca los resultados una y otra vez con los tapones y tubos para inmunoensayos Thermo Scientific™, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida. Estos productos cuentan con la garantía de las principales normas de calidad y certificaciones del sector.
Características:
- Selección de tres superficies para una unión óptima
- Tres tamaños de tubos con tapones disponibles (se deben solicitar por separado)
- Se adaptan a equipos estándar
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ es una superficie hidrófoba que une preferentemente a biomoléculas con dominios hidrófobos.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es una superficie hidrófila optimizada para la unión de IgG y presenta además un nivel de unión superior de muchas otras proteínas y biomoléculas con propiedades hidrófilas/hidrófobas.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ es un material a base de polietileno que ofrece una superficie con un bajo nivel de unión.
Tubos de inmunoensayo en fase líquida (núm. de cat. 443990 y 468608):
- Superficie Minisorp
- Moldeados a partir de una formulación especial de polietileno
- Para inmunoensayos en fase líquida, incluido el radioinmunoensayo (RIA), el almacenamiento de reactivos o la recogida de fracciones cromatográficas
Tubos de inmunoensayo en fase sólida:
- Las superficies PolySorp y MaxiSorp están disponibles para una unión óptima
- Para técnicas de inmunoensayo en fase sólida como IRMA, ELISA e ILMA
- Homogeneidad de adhesión certificada.
- Poliestireno de alta calidad para una calidad óptima.
- El diseño StarTube ofrece una sensibilidad superior y ensayos más rápidos
- Aumento de la sensibilidad del ensayo y reducción del tiempo de incubación
Recomendada para:
- ELISA
- RIA en fase sólida
- RIA en fase líquida
- Almacenamiento de muestras
Spécification
Spécification
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Tapones y tubos para inmunoensayos |
| Superficie | MaxiSorp |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| N.° por paquete | 100 |
| N.º por caja | 3000 |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo para inmunoanálisis |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu