Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Beschreibung
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Los módulos estándar Thermo Scientific son placas de tiras con módulos sólidos que se pueden introducir y extraer fácilmente de su bastidor. Esto mejora el uso de la placa con tamaños de muestra más pequeños.
- Varios formatos de tiras: Tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
- Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
- Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
- Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
- Marco apilable con marcas de orientación de la tapa
- Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
- Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie
- PolySorp™, Immulon 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
- Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y de unión mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
- La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información para pedidos:
Módulos independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Zertifizierungen
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Tiras separable |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Certificaciones/conformidad | Certificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos |
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Placa de tiras |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 320 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tira de microplacas |
| Mehr anzeigen |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.