Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Los módulos estándar Thermo Scientific son placas de tiras con módulos sólidos que se pueden introducir y extraer fácilmente de su bastidor. Esto mejora el uso de la placa con tamaños de muestra más pequeños.
- Varios formatos de tiras: Tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
- Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
- Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
- Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
- Marco apilable con marcas de orientación de la tapa
- Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
- Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie
- PolySorp™, Immulon 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
- Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y de unión mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
- La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información para pedidos:
Módulos independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | No |
| Propiedad de unión | Ligeramente hidrófilo |
| Certificaciones/conformidad | Certificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos |
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | Paquete de 100, 100 cajas |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.