Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
• Inmuno - Módulo
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | No |
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Los recipientes | No |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 60 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Marco |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.