Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis
BIOPHARMA
Código de producto. 10172211
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Adhesión universal (UB)
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Forma del pocillo:
Redondo
N.° por paquete:
5
10
50
Tipo de producto:
Marco
Placa de tiras
Tira de microplacas
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 50
paquete de 60
Código de producto. Tratamiento de superficie Forma del pocillo N.° por paquete Tipo de producto unitSize
10172211 MaxiSorp Redondo 10 Tira de microplacas 60 PCS
10439962 PolySorp Redondo 5 Placa de tiras 60 PCS
10506371 MaxiSorp Redondo 10 Placa de tiras 60 PCS
10449121 MultiSorp Redondo 10 Marco paquete de 60
10450153 MaxiSorp Redondo 10 Tira de microplacas 60 PCS
10306191 PolySorp Redondo 5 Tira de microplacas paquete de 60
10459192 MaxiSorp Redondo 5 Placa de tiras 60 PCS
10557915 Adhesión universal (UB) Redondo 50 Tira de microplacas paquete de 50
8 options
Código de producto. 10172211
Marca: Thermo Scientific™ 448526
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con estos módulos separables para inmunoensayos, que ofrecen una elección óptima de productos para el ensayo específico.
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con los módulos separables para inmunoensayos Thermo Scientific™, que ofrecen fiabilidad, reproducibilidad entre pocillos y la mejor selección de productos para cada ensayo en concreto.
Elija entre LockWell, BreakApart y los 1 x 8 módulos separables en marcos estándar de 96 pocillos.
  • Para ensayos inmunológicos en fase sólida, por ejemplo ELISA
  • Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
  • Los módulos independientes son fáciles de manipular.
  • Sistema alfanumérico para una sencilla orientación.
  • Se adaptan a equipos estándar.
  • Alta calidad óptica para unos resultados fiables
  • Poliestireno
Selección de superficie
  • PolySorp™, Immulon™ 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
  • Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y adherencia mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
  • La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart Tiras separable
Propiedad de unión Hidrófilo
Los recipientes Sí
Formato Placa de tiras
Descripción Alta calidad óptica para unos resultados fiables
Método de detección Colorimétrico
Envase Paquete de 10, 60 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Tira de microplacas
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 320 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 200 μl
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Para ensayos de tipo sandwich de anticuerpos
N.º por caja 60
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.