Learn More
Epredia™ Immu-Mount™
Código de producto. 12569996 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
6 x 20 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
20 ML
6 PCS
paquete de 2
12569996 1 l paquete de 2
10662815 20 ml 20 ML
10622689 6 x 20 mL 6 PCS
3 options
Código de producto. 12569996
Marca: Epredia™ 9990414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medio de montaje no permanente para su uso con seccionamiento congelado, técnicas de inmunoperoxidasa y aplicaciones inmunofluorescentes.
  • Económico cubreobjetos líquido orgánico de secado nocturno.
  • Base acuosa para inmunotinción y otras técnicas
  • Medio no fluorescente con baja viscosidad
  • Resistente a la decoloración, polimeriza rápidamente facilitando la manipulación de los portaobjetos terminados
  • Índice de refracción: 1,495 ±0,002 (líquido); 1,586 ± 0,002 (seco)
  • Viscosidad: Baja (120-160 cps a 24 °C)
  • pH: 8,0 de 8,8 a entre 21 y 24 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Para utilizar con secciones congeladas, técnicas de inmunoperoxidasa y preparaciones inmunofluorescentes
Cantidad 1 l
Tipo de producto Shandon Immu-mount
Volumen (métrico) 1 L