Learn More
Grant Instruments™ Termostato de inmersión Digital Optima avanzado
Descripción
Baño de circulación de calentamiento Optima de alta especificación para aplicaciones sofisticadas que requieren programación compleja y/o control de temperatura ultra preciso.
- Estabilidad de ± 0,01ºC.
- Pantalla grande y brillante a todo color
- Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
- Programación / perfil de temperatura (10 programas TXF200 con 100 segmentos)
- Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Calibración de usuario de 5 puntos
- Dial de temperatura ajustable por el usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 23 L/min |
| Presión máxima | 530 mbar |
| Requisitos eléctricos | 120 V 1,5 kw 50/60 Hz, 230 V 2 kw 50/60 Hz |
| Tensión | 120/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |