Learn More
Testo™ Sonda de penetración/inmersión
Código de producto. 10120651
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +1000 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10120651 De -200 °C a +1000 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10120651
Marca: Testo™ 0602 5792
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Sonda, inmersión/penetración
Certificaciones/conformidad EN 60584-2
Tiempo de respuesta 5 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1000 °C