Learn More
Nickel Electro™ Refrigerador de inmersión
Código de producto. 11469549 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Refrigerador de inmersión
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11469549 Refrigerador de inmersión cada uno
1 options
Código de producto. 11469549
Marca: Nickel Electro™ DC1300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El refrigerador de inmersión funciona continuamente proporcionando refrigeración de contador con baños que proporcionan control de temperatura. El refrigerador de inmersión Nickel Electro™ evita el derroche de agua fría y tiene un funcionamiento silencioso.
  • No hay controles, el refrigerador de inmersión funciona continuamente contra la refrigeración de un baño con agitación o circulante, el control se proporciona por el baño de agua para mantener la temperatura establecida.
  • Con un tubo flexible de acero inoxidable de 900 mm de largo con un cortavientos exterior, que sale de la parte superior de la unidad, haciendo que la bobina de refrigeración de acero inoxidable se coloque de forma natural en la esquina de cualquier baño de agua agitada o circulante Clifton NE4.
  • Esto maximiza el área de trabajo dentro del baño y reduce la posibilidad de choque de frío, la posibilidad de que el serpentín se congele, se entrometa accidentalmente o toque y estropee el trabajo.
  • Se recomienda trabajar a temperatura ambiente de20 °C
  • En uso, recomendamos usar la tapa en todo momento para reducir la evaporación y también ayuda a mantener el agua libre de contaminación y ahorra energía, reduciendo el consumo de electricidad y los costos de funcionamiento.
  • Usar con una distancia mínima de 40 cm de aire libre alrededor de las ranuras de ventilación.
  • El refrigerador de inmersión es aire enfriado con aire de su entorno aspirado en la parte delantera y aire caliente expulsado por la parte trasera.
  • Para proporcionar una buena circulación de aire y un buen rendimiento de funcionamiento, mantenga las ranuras de ventilación libres de obstrucciones.
  • Para lograr un rendimiento óptimo con cualquier baño con agitación o circulante se debe siempre cubrir con una tapa o esferas de Polipropileno BP0368 en todo momento reduciendo hasta un 7070% del calor, desde la temperatura ambiente, transfiriendo al baño que se está enfriando.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación
Tipo Refrigerador de inmersión
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz