Descripción
La BSA Thermo Scientific™ Imject activada con maleimida es una albúmina sérica bovina reactiva con grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
Características destacadas:
Paquetes cómodos: seleccione la BSA activada con maleimida estabilizada y liofilizada o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con 15 a 20 moles de maleimida reactiva con grupos sulfhidrilo por mol de BSA, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
Proteína portadora de alta calidad: la proteína BSA (fracción V) purificada se activa mediante el entrecruzador sulfo-SMCC Thermo Scientific de gran calidad y está formulada para garantizar una gran estabilidad y un rendimiento uniforme.
Inmunogenicidad y solubilidad: la BSA, que es moderadamente inmunogénica y muy soluble, resulta muy útil en la preparación del inmunógeno primario o como hapteno-proteína portadora irrelevante para la detección de anticuerpos y en inmunoensayos tras la utilización de KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria contra el hapteno.
Incluye:
El kit incluye BSA activada con maleimida estabilizada y liofilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Imject |
| Tipo de producto | Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin |