Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Código de producto. 16401396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16401396 200 mg 200 miligramos
16428156 100 mg 100 miligramos
16492046 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16401396
Marca: Medchem Express HYB0180
MedChemExpress Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod
Forma física Powder
CAS 99011-02-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo R 837
Información de solubilidad H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.