Learn More
Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200100960
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16438156 100 mg 100 miligramos
16411396 200 mg 200 miligramos
16402056 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16438156
Marca: Medchem Express HYB0180A
MedChemExpress Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod hydrochloride
Forma física Solid
CAS 99011-78-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17ClN4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo R 837 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 276.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.76
Porcentaje de pureza 99.76%