Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido iminodiacético, + 98 %
Código de producto. 10626594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
10626594 2.5 kg 2.50 Kg
10256640 25 g 25 g
10711291 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 10626594
Marca: Thermo Scientific Chemicals 204970025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-73-4
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Número MDL MFCD00004280
Clave InChI NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
Nombre IUPAC ácido 2-(carboximetilamino)acético
SMILES C(C(=O)O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodiacetic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 243°C
Color Blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HN(CH2CO2H)2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 365
Índice Merck 15, 4959
Información de solubilidad Solubility in water: 2.43g/100 mL water (5°C). Other solubilities: 2.9g/100 mL water (20°C),6.3g/100 mL water (40°C),12.8g/100 mL water (60°C),23.0g/100 mL water (80°C),32.5g/100 mL water (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino