Learn More
Imidazol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10518050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
10518050 100 g 100 GR
10030210 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 10518050
Marca: Fisher Chemical I/0010/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Punto de fusión 86°C
Color Blanco a amarillo
pH 10.5
Punto de ebullición 255°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08g/mol
Presión de vapor 0.003mbar at 20°C
Forma física Sólido