missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Solución salina tamponada con imidazol (5X)

Código de producto. 15436049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15436049 500mL 500 ml
15426049 250mL 250 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15436049

Marca: Thermo Scientific™ J63887.AP

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 5X
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.