Learn More
Imidazol, > 99,6 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11388859 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
5 kg
Código de producto. 11388859
Marca: MP Biomedicals 0210203305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
CAS 288-32-4
Color Blanco
Densidad 500 - 600kg/m3 (bulk density)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.6%
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Cantidad 5 kg
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Forma física Polvo