Learn More
Brand™ Conos de sedimentación Imhoff de Silberbrand™
Código de producto. 10664141 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
a 1000 mL, sin marca anular
a 100 mL, marca anular a 1000 mL
Llaves de paso:
N.º
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Graduaciones Llaves de paso unitSize
10664141 a 100 mL, marca anular a 1000 mL N.º paquete de 4
11824060 a 1000 mL, sin marca anular N.º paquete de 4
10028840 a 100 mL, marca anular a 1000 mL Sí cada uno
3 options
Código de producto. 10664141
Marca: Brand™ 387362
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN 12672 standards. BRAND™ Silberbrand™ Imhoff Sedimentation Cones are available with or without stopcock, graduated to 100mL or 1000mL, and include a ring mark at 1000mL. *1000mL graduated version does not include ring mark.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN 12672.
  • Con o sin llave de paso
  • Graduado a 100ml o a 1000ml
  • Marca de anillo a 1000ml
  • * la versión graduada a 1000ml no incluye la marca de anillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Graduado a 100 ml
Graduaciones a 100 mL, marca anular a 1000 mL
Llaves de paso N.º
Tipo de producto Cono de sedimentación