missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imepitoin, MedChemExpress

Código de producto. 16452397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16452397 50 mg 50 miligramos
16496606 100 mg 100 miligramos
16478857 5 mg 5 miligramos
16406278 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452397

Marca: Medchem Express HY14953

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Imepitoin
Forma física Solid
CAS 188116-07-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo AWD 131-138
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N2CCOCC2)CN1C3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 279.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.72
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.