missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMB-XH1, MedChemExpress

Código de producto. 16418097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16418097 5 mg 5 miligramos
16471567 50 mg 50 miligramos
16435378 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16418097

Marca: Medchem Express HY12826

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IMB-XH1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1). IMB-XH1 is a non-competitive Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) inhibitor. The IC50s of IMB-XH1 against metallo-β-lactamases NDM-1, IMP-4, ImiS and L1 are 0.4637 μM, 3.980 μM, 0.2287 μM and 1.158 μM, respectively.

IMB-XH1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1). IMB-XH1 is a non-competitive Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) inhibitor. The IC50s of IMB-XH1 against metallo-β-lactamases NDM-1, IMP-4, ImiS and L1 are 0.4637 μM, 3.980 μM, 0.2287 μM and 1.158 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IMB-XH1
CAS 292057-76-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15N3OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (99.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1C(NC3=CC=CC=N3)C4=CC=CS4
Peso molecular (g/mol) 333.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.41
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.