Learn More
Invitrogen™ Reactivo de hipoxia rojo Image-iT™
Descripción
No es fluorescente cuando las células vivas están en un entorno en el que las concentraciones de oxígeno son normales y se vuelve fluorescente cuando los niveles de oxígeno disminuyen. El reactivo rojo para hipoxia Image-iT™ es un detector de oxígeno en tiempo real, con una respuesta fluorogénica que se invierte cuando las células vuelven a los niveles normales de oxígeno.
Estas son las características del reactivo rojo para hipoxia Image-iT™:
• Mide la hipoxia en células vivas mediante fluorescencia en entornos con bajo nivel de oxígeno
• Detector de oxígeno en tiempo real, con respuesta fluorogénica reversible
• Fáciles de utilizar: solo hay que añadirlo a los medios de cultivo celular y adquirir las imágenes
El reactivo rojo para hipoxia Image-iT™ es un compuesto fluorogénico que se vuelve fluorescente en entornos con bajas concentraciones de oxígeno y es permeable a las células vivas. Estas propiedades lo convierten en una herramienta muy útil para detectar células y tejidos en condiciones hipóxicas. El reactivo rojo para hipoxia Image-iT™ es un detector de oxígeno muy sensible. A diferencia de los aductos de pimonidazol, que solo responden a niveles muy bajos de oxígeno, el reactivo rojo para hipoxia Image-iT™ comienza a producir fluorescencia cuando los niveles de oxígeno atmosférico son inferiores al 5 %. Responde rápidamente a esos entornos y la respuesta fluorogénica se invierte si las concentraciones de oxígeno mejoran. Estas características hacen que el reactivo rojo para hipoxia Image-iT™ sea una herramienta ideal para detectar condiciones hipóxicas alrededor de tumores, cultivos 3D, esferoides, neuronas, etc. Se puede utilizar para detectar tumores en animales pequeños, y se ha demostrado que sus propiedades fluorogénicas corresponden con el aumento de la expresión y translocación del HIF-1α en entornos hipóxicos (1).
1. Zhang, S., Hosaka, M., Yoshihara, T., Negishi, K., Iida, Y., Tobita, S. & Takeuchi, T. (2010) Phosphorescent light–emitting iridium complexes serve as a hypoxia-sensing probe for tumor imaging in living animals. Cancer Research 70(11), 4490-4498.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se suministra como 1 mg de sólido liofilizado. Suficiente para 3000 ensayos con 0,1 ml de solución/ensayo o 600 ensayos con 0,5 ml de solución/ensayo Cuando se almacena a ≤– 20 °C, el producto se mantiene estable (durante al menos 6 meses tras la recepción). Proteger de la luz y disecarlo. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Reactivo fluorogénico |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Image-iT |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de reactivo | Sensor de oxígeno |
| Categoría de investigación | Investigación sobre el cáncer |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |