Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje resistente de tejido vegetal Image-iT™
Descripción
Estos reactivos son compatibles con aplicaciones basadas en fluorescencia y colorimétricas. El medio de montaje de tejidos vegetales Image-iT se basa en el medio de montaje Visikol™, que tiene un amplio historial de uso en estudios fluorescentes y colorimétricos con plantas.
• Limpia y monta el tejido vegetal para la adquisición de imágenes de muestras completas
• Medio de montaje duro con índice de refracción de 1,415
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C. No lo congele. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante (al menos 6 meses después de su recepción. ) |
| Línea de productos | Image-iT |
| Tipo de producto | Montante de tejido vegetal |
| Cantidad | 30 ml |
| Especie | Planta |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |