missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iloprost, MedChemExpress

Código de producto. 16438298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438298 10 mg 10 miligramos
16490366 2 mg 2 miligramos
16453776 25 mg 25 miligramos
16414187 50 mg 50 miligramos
16410738 5 mg 5 miligramos
16498026 100 mg 100 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438298

Marca: Medchem Express HYA0096

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.

Iloprost (ZK 36374

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Iloprost
Forma física Oil
CAS 78919-13-8
Color Colorless
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32O4
Sinónimo Ciloprost ZK 36374
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Peso molecular (g/mol) 360.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.