missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ilginatinib maleate, MedChemExpress

Código de producto. 16483777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16483777 50 mg 50 miligramos
16490288 5 mg 5 miligramos
16447828 10 mg 10 miligramos
16427656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16483777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19631

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ilginatinib maleate
CAS 1354799-87-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24FN7O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo NS-018 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.35 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 505.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.5
Porcentaje de pureza 97.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.