missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ILF2 Polyclonal Antibody

Descripción
ILF2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
Nuclear factor of activated T-cells is a transcription factor required for T-cell expression of the interleukin 2 gene. NFAT binds to a sequence in the interleukin 2 gene enhancer known as the antigen receptor response element 2. In addition, NFAT can bind RNA and is an essential component for encapsidation and protein priming of hepatitis B viral polymerase. NFAT is a heterodimer of 45 kDa and 90 kDa proteins, the smaller of which is the product of this gene. The encoded protein binds strongly to the 90 kDa protein and stimulates its ability to enhance gene expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ILF2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | ILF2 |
| N.º de referencia del gen | Q12905 |
| Alias de gen | 6230405A16Rik; Ab1-143; ILF2; interleukin enhancer binding factor 2; interleukin enhancer binding factor 2, 45kD; interleukin enhancer binding factor 2, 45kDa; interleukin enhancer-binding factor 2; Interleukin enhancer-binding factor 2 homolog; liver regeneration-related protein LRRG031; MGC8391; Nf45; nuclear factor of activated T-cells 45 kDa; nuclear factor of activated T-cells, 45-kDa; PRO3063; TEG-267; testis expressed gene 267; Tex261; Tex267; Unknown (protein for MGC:134524); wu:fb34h01; zgc:73084; zgc:77276 |
| Símbolos de los genes | ILF2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?