missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ilaprazole, MedChemExpress

Código de producto. 16463488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463488 10 mg 10 miligramos
16494656 100 mg 100 miligramos
16479956 50 mg 50 miligramos
16470056 2 mg 2 miligramos
16416217 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463488

Marca: Medchem Express HY101664

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ilaprazole (IY-81149) is an orally active proton pump inhibitor. Ilaprazole irreversibly inhibits H+/K+-ATPase in a dose-dependent manner with an IC50 of pump inhibitory activity of 6 μM in rabbit parietal cell preparation. Ilaprazole is used for the research of gastric ulcers. Ilaprazole is also a potent TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor.

Ilaprazole (IY-81149) is an orally active proton pump inhibitor. Ilaprazole irreversibly inhibits H+/K+-ATPase in a dose-dependent manner with an IC50 of pump inhibitory activity of 6 μM in rabbit parietal cell preparation. Ilaprazole is used for the research of gastric ulcers. Ilaprazole is also a potent TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo IY-81149
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (95.51 mM) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (34.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=NC2=CC=C(N3C=CC=C3)C=C2N1)CC4=NC=CC(OC)=C4C
Peso molecular (g/mol) 366.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.44
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.