missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL4R, Mouse anti-Human, Clone: 1D10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00003566-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MKVLQEPTCVSDYMSISTCEWKMNGPTNCSTELRLLYQLVFLLSEAHTCIPENNGGAGCVCHLLMDDVVSADNYTLDLWAGQQLLWKGSFKPSEHVKPRAPGNLTVHTNVEspecificaciones
| IL4R | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| interleukin 4 receptor | |
| CD124/IL4RA | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 1D10 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_000418 | |
| IL4R | |
| IL4R (NP_000409, 26 a.a. ∼ 135 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 3566 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido