Learn More
IL34 Mouse anti-Human, Clone: OTI5E1, TrueMAB™, Origene
Código de producto. 17515954
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17515954 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17515954 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811737S
Mouse Monoclonal Antibody
IL34 Monoclonal antibody specifically detects IL34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno IL34
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Il34
N.º de referencia del gen Q6ZMJ4
Alias de gen 2010004A03Rik; AI593503; C16orf77; IL34; IL-34; ILN; Interleukin; interleukin 34; Interleukin34; interleukin-34
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 77-242 of human IL34 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a