missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL33, Mouse anti-Human, Clone: 2D8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00090865-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: NESGDGVDGKMLMVTLSPTKDFWLHANNKEHSVELHKCEKPLPDQAFFVLHNMHSNCVSFECKTDPGVFIGVKDNHLALIKVDSSENLCTENILFKLSEEspecificaciones
| IL33 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| interleukin 33 | |
| C9orf26/DKFZp586H0523/DVS27/NF-HEV/NFEHEV/RP11-575C20.2 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 2D8 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_033439 | |
| IL33 | |
| IL33 (NP_254274.1, 171 a.a. ∼ 269 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 90865 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido