missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL2RA Mouse anti-Human, Clone: OTI2C7, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17642732
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17642732 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17642732 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF813471

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

IL2RA Monoclonal antibody specifically detects IL2RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno IL2RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative
génica IL2RA
N.º de referencia del gen P01589
Alias de gen ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2R alpha; IL-2R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IL2RA (NP_000408) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.