missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL2RA Monoclonal Antibody (OTI1A6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17538284
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17538284 30 μL 30 microlitros
17518284 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17538284

Marca: Origene Technologies TA813472S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

IL2RA Monoclonal antibody specifically detects IL2RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno IL2RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IL2RA
N.º de referencia del gen P01589
Alias de gen ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2R alpha; IL-2R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IL2RA (NP_000408) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.