missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL28B/ IFNL3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16609894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16609894 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16609894 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103439

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total IL28B.

IL-28B encodes a cytokine distantly related to type I interferons and the IL-10 family. IL-28B, interleukin 28A (IL28A), and interleukin 29 (IL29) are three closely related cytokine genes that form a cytokine gene cluster on a chromosomal region mapped to 19q13. Expression of the cytokines encoded by the three genes can be induced by viral infection. All three cytokines have been shown to interact with a heterodimeric class II cytokine receptor that consists of interleukin 10 receptor, beta (IL10RB) and interleukin 28 receptor, alpha (IL28RA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL28B/ IFNL3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Ifnl3
N.º de referencia del gen Q8CGK6, Q8IZI9
Alias de gen Cytokine Zcyto22; IFL-1; Ifnl3; IFN-lambda 3; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; Il28; Il28b; IL-28B; IL28C; IL-28C; ILN; INF-alpha; INF-lambda; interferon alpha; interferon lambda 3; interferon lambda-3; Interferon lambda-4; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; Interleukin; interleukin 28; interleukin 28B; interleukin 28C; interleukin-28B; Interleukin-28C; ZCYTO22
Símbolos de los genes Ifnl3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human IFNL3(Accession Q8IZI9), corresponding to amino acid residues S46-A96.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282617, 338374, 685840
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.