missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL22RA2 Monoclonal Antibody (9A11E4F7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16394094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16394094 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16394094 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA530574

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human IL22RA2/IL22BP.

IL22, a homolog of IL10, is secreted by T cells and binds to and signals through the class II cytokine receptor family (CRF) heterodimer IL22RA /IL10RB. IL22 induces the production of acute-phase reactants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL22RA2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 9A11E4F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IL22RA2
N.º de referencia del gen Q969J5
Alias de gen CRF2-10; CRF2-S1; CRF2X; Cytokine receptor class-II member 10; Cytokine receptor family 2 member 10; cytokine receptor family II soluble 1; cytokine receptor family type 2, soluble 1; IL-22 receptor subunit alpha-2; IL22BP; IL-22BP; Il22ra2; IL-22RA2; IL-22R-alpha-2; interleukin 22 receptor subunit alpha 2; interleukin 22 receptor, alpha 2; interleukin 22-binding protein; interleukin-22 receptor subunit alpha-2; Interleukin-22-binding protein; UNQ5793/PRO19598/PRO19822; ZcytoR16
Símbolos de los genes IL22RA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human IL22BP protein (Met1-Pro231).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.