missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL20, Mouse anti-Human, Clone: 2H8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00050604-M01/DEL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: RTESLQDTKPANRCCLLRHLLRLYLDRVFKNYQTPDHYTLRKISSLANSFLTIKKDLRLCHAHMTCHCGEEAMKKYSQILSHFEKLEPQAAVVKALGELDILLQWMEETEEspecificaciones
| IL20 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| interleukin 20 | |
| IL-20/IL10D/MGC96907/ZCYTO10 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 2H8 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_018724 | |
| IL20 | |
| IL20 (NP_061194, 67 a.a. ∼ 176 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 50604 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?