missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL2 Receptor beta (IL2RB) Monoclonal Antibody (OTI1D12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17632192
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17632192 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17632192

Marca: Origene Technologies CF812258

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL2 Receptor beta (IL2RB) Monoclonal antibody specifically detects IL2 Receptor beta (IL2RB) in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno IL2 Receptor beta (IL2RB)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D12
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica VSIR
N.º de referencia del gen Q9H7M9
Alias de gen CD122; CD122 antigen; high affinity IL-2 receptor beta subunit; high affinity IL-2 receptor subunit beta; IL-15 receptor beta chain; IL15RB; IL15Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2 receptor beta chain; IL-2 receptor subunit beta; IL-2/15 receptor-beta; Il-2/15Rbeta; IL-2R subunit beta; IL2RB; IL-2RB; IL2RBC; Il-2Rbeta; interleukin 15 receptor, beta; interleukin 2 receptor subunit beta; interleukin 2 receptor, beta; interleukin 2 receptor, beta chain; Interleukin-15 receptor subunit beta; Interleukin-2 receptor subunit beta; p70; p70-75; p75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C10ORF54 (NP_071436) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.