missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL2 Monoclonal Antibody (OTI2C9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17544164
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17544164 30 μL 30 microlitros
17524164 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17544164

Marca: Origene Technologies TA810724S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL2 Monoclonal antibody specifically detects IL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno IL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica VGLL1
N.º de referencia del gen Q99990
Alias de gen aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; Il-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; interleukin 2 variant IL2delta2; Interleukin2; Interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; interleukin-2; interleukin 2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; patial sequence of Interleukin-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human VGLL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51442
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.