missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL1RA Monoclonal Antibody (A71B 6D11), Biotin

Código de producto. 10735743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10735743 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10735743 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AHC0219

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is recommended as a detection antibody in Sandwich ELISA applications. This clone can also be referred to as clone number A71B 6D11 2F4.

The protein encoded by this gene is a cytokine receptor that belongs to the interleukin 1 receptor family. This protein is a receptor for interleukin alpha (IL1A), interleukin beta (IL1B), and interleukin 1 receptor, type I(IL1R1/IL1RA). It is an important mediator involved in many cytokine induced immune and inflammatory responses. This gene along with interleukin 1 receptor, type II (IL1R2), interleukin 1 receptor-like 2 (IL1RL2), and interleukin 1 receptor-like 1 (IL1RL1) form a cytokine receptor gene cluster in a region mapped to chromosome 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL1RA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon A71B 6D11
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 5mg/mL BSA and 0.5mg/mL sodium azide; pH 7.4
génica IL1RN
N.º de referencia del gen P18510
Alias de gen Anakinra; CD121A; cytokine; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1RA; IL 1 receptor antagonist; IL1 inhibitor; il1 receptor; il-1 receptor; IL1 receptor antagonist; IL1F3; IL1R; il-1r; IL1RA; IL-1RA; IL1-RA; IL-1ra3; IL-1R-alpha; IL1RN; IL-1RN; IL1RN (IL1F3); interleukin 1 receptor antagonist; interleukin-1 receptor; interleukin-1 receptor antagonist; interleukin-1 receptor antagonist protein; interleukin-1 receptor antagonist secretory form; intracellular IL-1 receptor antagonist type II; intracellular interleukin-1 receptor antagonist (icIL-1ra); IRAP; IRAP1; MGC10430; MVCD4; P80; type II interleukin-1 receptor antagonist
Símbolos de los genes IL1RN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-1RA.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3557
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.