missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL17B Monoclonal Antibody (174113)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15593572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15593572 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15593572 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA523886

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

In Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse IL-17B is observed and no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-17, rhIL-17C, rhIL-17E or rhIL-17F is observed. In sandwich ELISAs, less than 0.5% cross-reactivity with rmIL-17B, and no cross-reactivity with rhIL-17C, rhIL-17D, rhIL-17E, rhIL-17F, or rhIL-17 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The protein encoded by this gene is a T cell-derived cytokine that shares sequence similarity with IL17. This cytokine was reported to stimulate the release of TNF alpha (TNF) and IL1 beta (IL1B) from a monocytic cell line. Immunohistochemical analysis of several nerve tissues indicated that this cytokine is primarily localized to neuronal cell bodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL17B
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 174113
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica IL17B
N.º de referencia del gen Q9UHF5
Alias de gen 1110006O16Rik; 1700006N07Rik; Cytokine CX1; Cytokine Zcyto7; Cytokine-like protein ZCYTO7; gene for cytokine-like protein; IL17B; IL-17B; IL20; IL-20; Interleukin; interleukin 17B; interleukin 20; interleukin-17 beta; interleukin-17B; Interleukin20; Interleukin-20; neuronal interleukin-17 related factor; neuronal interleukin-17-related factor; NIRF; UNQ516/PRO1031; ZCYTO7
Símbolos de los genes IL17B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17B Gln21-Phe180.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27190
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.