Learn More
IL17 (IL17A) Monoclonal Antibody (OTI3F6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17683192
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17683192 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17683192 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF814521
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
IL17 (IL17A) Monoclonal antibody specifically detects IL17 (IL17A) in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Antígeno IL17 (IL17A)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F6
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica IL17A
N.º de referencia del gen Q16552
Alias de gen Ctla8; CTLA-8; cytokine; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; il 17; Il17; IL-17; IL17A; IL-17a; ILN; Interleukin; interleukin 17; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin 17 precursor; interleukin 17A; interleukin-17; Interleukin17A; interleukin-17A; R-IL-17-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IL-17A (NP_002181) produced in 293 cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3605
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1