missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL13 Monoclonal Antibody (OTI6D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015304
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17563313 30 μL 30 microlitros
17543313 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17563313

Marca: Origene Technologies TA804004S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL13 Monoclonal antibody specifically detects IL13 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno IL13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT19
N.º de referencia del gen P08727
Alias de gen ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 240-390 of human KRT19 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.