missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL12RB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16801424 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16801424 20 μL 20 microlitros
16891414 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16801424

Marca: Proteintech 132871AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a type I transmembrane protein that belongs to the hemopoietin receptor superfamily. This protein binds to interleukine 12 with a low affinity, and is thought to be a part of IL12 receptor complex. This protein forms a disulfide-linked oligomer, which is required for its IL12 binding activity. The coexpression of this and IL12RB2 proteins was shown to lead to the formation of high-affinity IL12 binding sites and reconstitution of IL12 dependent signaling. The lack of expression of this gene was found to result in the immunodeficiency of patients with severe mycobacterial and Salmonella infections. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Especificaciones

Antígeno IL12RB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IL12RB1
N.º de referencia del gen P42701
Alias de gen CD212, IL 12 receptor beta component, IL 12 receptor subunit beta 1, IL 12R beta 1, IL 12R BETA1, IL 12R subunit beta 1, IL 12RB1, IL-12 R beta 1, IL12R, IL12RB, IL12RB1
Símbolos de los genes IL12RB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IL12RB1 Fusion Protein Ag3983
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3594
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.