missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL12B Antibody (I-1A4) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30173523 0.25 mL 0.25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30173523 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB10064693JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL12B Monoclonal antibody specifically detects IL12B in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL12B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon I-1A4
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-12
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.