missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL10RA Monoclonal Antibody (C9), Invitrogen™

Código de producto. 17604366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17604366 20 μL 20 microlitros
17694356 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17604366

Marca: Invitrogen™ MA543906

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 10. This protein is structurally related to interferon receptors. It has been shown to mediate the immunosuppressive signal of interleukin 10, and thus inhibits the synthesis of proinflammatory cytokines. This receptor is reported to promote survival of progenitor myeloid cells through the insulin receptor substrate-2/PI 3-kinase/AKT pathway. Activation of this receptor leads to tyrosine phosphorylation of JAK1 and TYK2 kinases. Two transcript variants, one protein-coding and the other not protein-coding, have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL10RA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica Il10ra
N.º de referencia del gen Q13651
Alias de gen AW553859; CD210; CD210a; CDw210; CDW210A; CDW210B; CRF2-4; CRFB4; D21S58; D21S66; HIL-10R; I10R; I10R1; il-10 receptor; il-10 receptor antagonist; IL-10 receptor subunit alpha; IL10R; IL-10R alpha; IL-10R subunit 1; IL-10R subunit alpha; IL-10R1; IL-10R2; Il10ra; IL-10RA; interleukin 10 receptor subunit alpha; interleukin 10 receptor, alpha; interleukin-10 receptor alpha chain; interleukin-10 receptor subunit 1; Interleukin-10 receptor subunit alpha; mIL-10R
Símbolos de los genes Il10ra
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Leu132-Asn235 (Accession Q13651), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3587
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.