Learn More
MedChemExpress IL-8/CXCL8 Protein, Human (CHO)
Código de producto. 16460059
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
16460059 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 16460059
Marca: MedChemExpress HYP7379
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress IL-8/CXCL8 Protein, Human (CHO) is a proinflammatory CXC chemokine associated with the promotion of neutrophil chemotaxis and degranulation.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Cantidad 10 μg
Condiciones de envío Room temperature
Peso molecular Approximately 9 kDa
Sinónimo rHuIL-8/CXCL8∣ C-X-C motif chemokine 8∣ NAP-1∣ IL8∣ GCP-1