missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7 Antibody (MM0410-12T6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145716 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145716 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP211724CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon MM0410-12T6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen IL-7interleukin-7, interleukin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant IL-7
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3574
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.