missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-6 Receptor Polyclonal Antibody

Código de producto. 15537702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15537702 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15537702

Marca: Invitrogen™ PA547209

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In sandwich ELISAs, less than 0.3% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-6, recombinant human IL-6 R and rmgp130 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

Interleukin 6 receptor (IL6R), also known as CD126 (Cluster of Differentiation 126), is a type I cytokine receptor. This gene encodes a subunit of the interleukin 6 (IL6) receptor complex. Interleukin 6 is a potent pleiotropic cytokine that regulates cell growth and differentiation and plays an important role in the immune response. The IL6 receptor is a protein complex consisting of this protein and interleukin 6 signal transducer (IL6ST/GP130/IL6-beta), a receptor subunit also shared by many other cytokines. Dysregulated production of IL6 and this receptor are implicated in the pathogenesis of many diseases, such as multiple myeloma, autoimmune diseases and prostate cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. A pseudogene of this gene is found on chromosome 9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6 Receptor
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Neutralization, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Il6ra
N.º de referencia del gen P22272
Alias de gen CD126; CD126 antigen; gp80; IL-6 Receptor; il-6 receptor alpha; IL-6 receptor alpha chain; IL-6 receptor subunit alpha; IL6Q; IL6R; IL-6R; IL-6R 1; IL-6R subunit alpha; IL6R1; IL-6R-1; Il6ra; IL-6RA; IL-6R-alpha; IL6RQ; ILN; Interleukin; interleukin 6 receptor; interleukin 6 receptor, alpha; interleukin-6 receptor subunit alpha; Membrane glycoprotein 80; MGC104991
Símbolos de los genes Il6ra
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-6 R alpha Leu20-Glu357.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16194
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.