Learn More
IL-6 Rat anti-Human, PE, Clone: MQ2-6A3, BD
Código de producto. 15879708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15879708 100 Tests cada uno
15827848 0.1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 15879708
Marca: BD Biosciences 559331
Rat Monoclonal Antibody
The MQ2-6A3 antibody reacts with human interleukin-6 (IL-6). The immunogen used to generate the MQ2-6A3 hybridoma was recombinant human IL-6. This is a neutralizing antibody.
Intracellular Staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MQ2-6A3
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant human IL-6
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.