Learn More
MedChemExpress IL-6 Protein, Human
Código de producto. 16459728
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
16459728 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 16459728
Marca: MedChemExpress HYP7044
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress IL-6 Protein, Human is a potent inducer of the synthesis of acute phase proteins in adult human hepatocytes.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Cantidad 10 μg
Condiciones de envío Room temperature
Peso molecular Approximately 21,000 Da
Sinónimo rHuIL-6∣ BSF-2∣ CDF∣ Hybridoma growth factor∣ IFN-beta-2