Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para IL-6 porcina
Código de producto. 17145979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17145979 5 x 96 pruebas cada uno
15445403 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17145979
Marca: Invitrogen™ ESIL6X5
ELISA
The Porcine Interleukin 6 (IL-6) ELISA quantitates Porc IL-6 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-6. Principle of the method The Porcine IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P26893
Intervalo del ensayo De 40,96 pg/ml a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg/mL
Intervalo de calibración De 45 pg/ml a 10 000 pg/ml
Descripción Kit ELISA para IL-6, pg/ml, 96 ensayos, volumen de muestra de 100 uL, sensibilidad de 45 pg/ml, NP_001239358.1, NP_999564.1, número de referencia, 100628202; ID de gen 399500, símbolo de gen IL6, especies de cerdo/porcino, familia de proteínas de citoquinas y receptores, método de detección colorimétrica
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos de ELISA detecta la IL-6 de porcino.
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 399500
Símbolo de gen IL6
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Solución de parada, Placa(s) recubierta(s) previamente, estándar o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustrato(s) y solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Porcino
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min