Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo para IL-6 de ratón ProQuantum
Descripción
Utilizando la tecnología de amplificación basada en la proximidad, el ensayo combina la especificidad del analito de la unión anticuerpo-antígeno de alta afinidad con las capacidades de detección y amplificación de señales de PCR en tiempo real para lograr una plataforma de cuantificación de proteínas de última generación sencilla pero potente. Un flujo de trabajo fácil de usar combinado con un software intuitivo basado en la nube para el análisis permite la respuesta de la muestra en solo 2 horas.
- Alta sensibilidad: detecta niveles bajos de proteína con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales
- Amplio intervalo dinámico: 5 unidades logarítmicas, lo que minimiza las diluciones de muestras para garantizar que se encuentren dentro del intervalo
- Consumo de muestras reducido: utiliza de 2 a 5 μl de muestra (en comparación con los 75 μl para pocillos triplicados con otros métodos)
- Flujo de trabajo rápido y sencillo: 2 horas de la muestra a la respuesta, sin necesidad de realizar ningún procedimiento de lavado
- Sin necesidad de comprar ningún instrumento patentado: funciona en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de diferenciación de células B; factor de crecimiento de hibridomas de células B; factor de estimulación de células B 2; BSF2; BSF-2; CDF; chil-6; Factor de diferenciación CTL; citoquina; HGF; H-IL-6; HSF; Factor de crecimiento de hibridoma; IFNb2; IFN-beta-2; IL6; IL-6; ILG6; ILN; Interferon beta-2; Interleucina; interleucina 6; Interleucina 6 (interferón, beta 2); precursor de interleucina 6; interleucina BSF-2; interleucina HP-1; Interleucina6; interleucina-6; precursor de interleucina-6; proteína interleucina-6; M-IL-6; Prointerleucina 6; R-IL-6 |
| Intervalo del ensayo | De 0,32 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,3 pg/ml |
| Conjugado | FAM™ |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| ID de gen (Entrez) | P08505 |
| Símbolo de gen | Il6 |
| Contenido del kit | Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase |
| Mostrar más |