missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-6 Monoclonal Antibody (10 E5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10736283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10736283 500 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10736283 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ARC0962

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-6 Monoclonal Antibody for Flow, Western Blot

IL-6 is a gene that encodes a cytokine that plays a role in inflammation and the maturation of B cells. The protein produced by this gene is an endogenous pyrogen that can induce fever in people with autoimmune diseases or infections. The gene is primarily expressed at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. Elevated levels of the encoded protein have been found in virus infections, including COVID-19 (disease caused by SARS-CoV-2). Diseases associated with IL6 include Kaposi Sarcoma and Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 10 E5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Il6
N.º de referencia del gen P20607
Alias de gen B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6
Símbolos de los genes Il6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant rat IL-6.
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24498
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.